Przejdź do
1104006
USP
Chlorek cetylopirydyniowy
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
Cetylpyridinium chloride monohydrate, 1-Hexadecylpyridinium chloride, Hexadecylpyridinium chloride monohydrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2000,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H38ClN · H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
358.00
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3578606
2000,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
cetylpyridinium
manufacturer/tradename
USP
mp
83-86 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O.[Cl-].CCCCCCCCCCCCCCCC[n+]1ccccc1
InChI
1S/C21H38N.ClH.H2O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-16-19-22-20-17-15-18-21-22;;/h15,17-18,20-21H,2-14,16,19H2,1H3;1H;1H2/q+1;;/p-1
InChI key
NFCRBQADEGXVDL-UHFFFAOYSA-M
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Chlorek cetylopirydyniowy USP Wzorzec odniesienia, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i oznaczeniach, jak określono w kompendiach USP. Również do użytku z monografiami USP, takimi jak:
  • Chlorek cetylopirydyniowy
  • Pastylki do ssania z chlorkiem cetylopirydyniowym
  • Chlorek cetylopirydyniowy roztwór do stosowania miejscowego
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C1000000PHR1226C9002
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
-
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
EDQM
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
format
neat
format
neat
format
neat
format
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
API family
cetylpyridinium
API family
cetylpyridinium
API family
cetylpyridinium
API family
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chlorek cetylopirydyniowy
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Amanda Drilling et al.
International forum of allergy & rhinology, 4(12), 953-960 (2014-10-02)
Staphylococcus aureus infection is known to play a role in recalcitrant chronic rhinosinusitis (CRS). However, it is unknown if recurrent S. aureus infections are caused by the same strain or are due to independent acquisitions of different strains. Samples were
Ricardo D Santander et al.
FEMS microbiology ecology, 90(3), 895-907 (2014-10-22)
Erwinia amylovora causes fire blight in economically important plants of the family Rosaceae. This bacterial pathogen spends part of its life cycle coping with starvation and other fluctuating environmental conditions. In many Gram-negative bacteria, starvation and other stress responses are
Omar Salem et al.
Arthritis research & therapy, 16(4), R152-R152 (2014-07-19)
We previously showed that type X collagen, a marker of late stage chondrocyte hypertrophy (associated with endochondral ossification), is constitutively expressed by mesenchymal stem cells (MSCs) from osteoarthritis patients and this may be related to Naproxen (Npx), a nonsteroidal anti-inflammatory
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
1104006-500MG04061838696274