Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 200 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1910,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1910,00 zł
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
captopril
manufacturer/tradename
USP
mp
104-108 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
C[C@H](CS)C(=O)N1CCC[C@H]1C(O)=O
InChI
1S/C9H15NO3S/c1-6(5-14)8(11)10-4-2-3-7(10)9(12)13/h6-7,14H,2-5H2,1H3,(H,12,13)/t6-,7+/m1/s1
InChI key
FAKRSMQSSFJEIM-RQJHMYQMSA-N
Gene Information
human ... ACE(1636)
General description
Application
- Captopril and Hydrochlorothiazide Tablets
- Captopril Compounded Oral Solution
- Captopril Compounded Oral Suspension
- Captopril Tablets
Biochem/physiol Actions
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename EDQM | manufacturer/tradename BP | manufacturer/tradename - |
| format neat | format neat | format neat | format neat |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
| Gene Information human ... ACE(1636) | Gene Information human ... ACE(1636) | Gene Information human ... ACE(1636) | Gene Information human ... ACE(1636) |
| mp 104-108 °C (lit.) | mp 104-108 °C (lit.) | mp 104-108 °C (lit.) | mp 104-108 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Captopril
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Muta. 2 - Repr. 1B
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1091200-200MG | 04061838687937 |