Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 6090,00 zł |
Informacje o tej pozycji
6090,00 zł
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
captopril
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
S(SCC(C)C(=O)N2[C@@H](CCC2)C(=O)O)C[C@@H](C)C(=O)N1[C@@H](CCC1)C(=O)O
InChI
1S/C18H28N2O6S2/c1-11(15(21)19-7-3-5-13(19)17(23)24)9-27-28-10-12(2)16(22)20-8-4-6-14(20)18(25)26/h11-14H,3-10H2,1-2H3,(H,23,24)(H,25,26)/t11-,12?,13+,14+/m1/s1
InChI key
ZWKRXBCJAUKDCI-KRCVMZOZSA-N
General description
Application
- Captopril Tablets
- Captopril
- Captopril and Hydrochlorothiazide Tablets
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard |
| grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP |
| format neat | format neat | format neat | format neat |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
| agency USP | agency USP | agency USP | agency USP |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?