Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 3 x 1.2 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2770,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2770,00 zł
grade
pharmaceutical primary standard
vapor density
2.5 (vs air)
vapor pressure
90 mmHg ( 20 °C)
API family
butyraldehyde
autoignition temp.
390 °F
expl. lim.
12.5 %
manufacturer/tradename
USP
refractive index
n20/D 1.380 (lit.)
bp
75 °C (lit.)
mp
−96 °C (lit.)
density
0.8 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H]C(=O)CCC
InChI
1S/C4H8O/c1-2-3-4-5/h4H,2-3H2,1H3
InChI key
ZTQSAGDEMFDKMZ-UHFFFAOYSA-N
General description
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Also, for use with USP monograph such as:
- Isobutyl Alcohol
- Butyl Alcohol
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| grade pharmaceutical primary standard | grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard | grade analytical standard | grade FG, Fragrance grade, Halal, Kosher, natural |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
| format neat | format - | format neat | format - |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical | application(s) cleaning products | application(s) flavors and fragrances |
| expl. lim. 12.5 % | expl. lim. 12.5 % | expl. lim. 12.5 % | expl. lim. 12.5 % |
| density 0.8 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.8 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.8 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.8 g/mL at 25 °C (lit.) |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
flash_point_f
12.2 °F - closed cup
flash_point_c
-11 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Protokoły
-Tolualdehyde; Valeraldehyde; Isovaleraldehyde
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1084259-3X1.2ML | 04061833859308 |