Merck
PHR2730
Supelco
Butyraldehyde
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonim(y):
Butyraldehyde, Butanal
Wybierz wielkość
1.2 ML
233,00 zł
233,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1.2 ML
233,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CH2CH2CHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
72.11
Beilstein:
506061
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
233,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to USP 1084259
gęstość pary
2.5 (vs air)
ciśnienie pary
90 mmHg ( 20 °C)
rodzina API
butyraldehyde
Formularz
liquid
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
temp. samozapłonu
390 °F
granice wybuchowości
12.5 %
opakowanie
pkg of 1.2 mL
współczynnik refrakcji
n20/D 1.380 (lit.)
bp
75 °C (lit.)
mp
−96 °C (lit.)
gęstość
0.8 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[H]C(=O)CCC
InChI
1S/C4H8O/c1-2-3-4-5/h4H,2-3H2,1H3
Klucz InChI
ZTQSAGDEMFDKMZ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards.
Zastosowanie
These Secondary Standards are qualified as Certified Reference Materials. These are suitable for use in several analytical applications including but not limited to pharma release testing, pharma method development for qualitative and quantitative analyses, food and beverage quality control testing, and other calibration requirements.
Komentarz do analizy
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
Inne uwagi
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Przypis
To see an example of a Certificate of Analysis for this material enter LRAC6240 in the documents slot below. This is an example certificate only and may not be the lot that you receive.
produkt powiązany
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
<50.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
< 10 °C - Pensky-Martens closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)