Przejdź do
1082639
USP
Butyl stearate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
Stearic acid butyl ester
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
861,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)16COO(CH2)3CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
340.58
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1792866
861,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
API family
butyl stearate
manufacturer/tradename
USP
density
0.861 g/mL at 20 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCCCC
InChI
1S/C22H44O2/c1-3-5-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-22(23)24-21-6-4-2/h3-21H2,1-2H3
InChI key
ULBTUVJTXULMLP-UHFFFAOYSA-N
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Butyl stearate USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Butyl Palmitostearate
  • Butyl Stearate
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8572010835291082967
grade
pharmaceutical primary standard
grade
-
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
format
-
format
neat
format
neat
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
density
0.861 g/mL at 20 °C (lit.)
density
0.861 g/mL at 20 °C (lit.)
density
-
density
0.866 g/mL at 25 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
1082639-500MG04061833841501