Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
3 x 500 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 750,00 zł |
Informacje o tej pozycji
750,00 zł
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
butyl hexanoate
manufacturer/tradename
USP
refractive index
n20/D 1.416 (lit.)
bp
61-62 °C/3 mmHg (lit.)
density
0.866 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
CCCCCC(=O)OCCCC
InChI
1S/C10H20O2/c1-3-5-7-8-10(11)12-9-6-4-2/h3-9H2,1-2H3
InChI key
RPRPDTXKGSIXMD-UHFFFAOYSA-N
General description
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP |
| grade pharmaceutical primary standard | grade FG, Halal, Kosher | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) flavors and fragrances | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
| format neat | format - | format neat | format neat |
| API family butyl hexanoate | API family - | API family butyl heptanoate | API family butyl heptanoate |
| refractive index n20/D 1.416 (lit.) | refractive index n20/D 1.416 (lit.) | refractive index n20/D 1.421 (lit.) | refractive index - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Butyl hexanoate
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
177.8 °F - closed cup
flash_point_c
81 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?