Przejdź do
1078507
USP
Chlorowodorek bupiwakainy
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
Bupivacaine hydrochloride monohydrate, 1-Butyl-N-(2,6-dimethylphenyl)-2-piperidinecarboxamide hydrochloride hydrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
300 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1910,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H28N2O · HCl · H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
342.90
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
1910,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
API family
bupivacaine
manufacturer/tradename
USP
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
[Cl-].[N+H]1(C(CCCC1)C(=O)Nc2c(cccc2C)C)CCCC.O
InChI
1S/C18H28N2O.ClH.H2O/c1-4-5-12-20-13-7-6-11-16(20)18(21)19-17-14(2)9-8-10-15(17)3;;/h8-10,16H,4-7,11-13H2,1-3H3,(H,19,21);1H;1H2
InChI key
HUCIWBPMHXGLFM-UHFFFAOYSA-N
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Wzorzec referencyjny chlorowodorku bupiwakainy USP, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i testach określonych w kompendiach USP. Również do użytku z monografiami USP, takimi jak:
  • Bupivacaine Hydrochloride Injection
  • Chlorowodorek bupiwakainy we wstrzyknięciu dekstrozy
  • Chlorowodorek bupiwakainy i epinefryna do wstrzykiwań
  • Cytrynian fentanylu i chlorowodorek bupiwakainy we wstrzyknięciach złożonych
  • Chlorowodorek ropiwakainy
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
BP479PHR1128B1160000
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
pharmaceutical primary standard
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
BP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
EDQM
API family
bupivacaine
API family
bupivacaine
API family
bupivacaine
API family
bupivacaine
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chlorowodorek bupiwakainy
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Fentanyl Citrate and Bupivacaine Hydrochloride Compounded Injection
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 44(1), 1850-1850 (2020)
Bupivacaine Hydrochloride and Epinephrine Injection
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 612-612 (2018)
Bupivacaine Hydrochloride Injection
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 41(3), 611-611 (2023)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
1078507-300MG04061838675927