Kluczowe dokumenty
B1160000
Bupivacaine hydrochloride
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Wybierz wielkość
100 MG
644,00 zł
644,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
644,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H28N2O · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
324.89
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
644,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
bupivacaine
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[Cl-].[N+H]1(C(CCCC1)C(=O)Nc2c(cccc2C)C)CCCC
InChI
1S/C18H28N2O.ClH/c1-4-5-12-20-13-7-6-11-16(20)18(21)19-17-14(2)9-8-10-15(17)3;/h8-10,16H,4-7,11-13H2,1-3H3,(H,19,21);1H
Klucz InChI
SIEYLFHKZGLBNX-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Chlorowodorek bupiwakainy EP Wzorzec odniesienia, przeznaczony do stosowania w badaniach laboratoryjnych wyłącznie zgodnie z zaleceniami Farmakopei Europejskiej.
Opakowanie
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Qing-he Zhou et al.
Anesthesia and analgesia, 119(1), 203-206 (2014-05-09)
The spread of spinal anesthesia is highly unpredictable. In patients with increased abdominal girth and short stature, a greater cephalad spread after a fixed amount of subarachnoidally administered plain bupivacaine is often observed. We hypothesized that there is a strong
Michael R Fettiplace et al.
Anesthesiology, 120(4), 915-925 (2014-02-06)
Recent publications have questioned the validity of the "lipid sink" theory of lipid resuscitation while others have identified sink-independent effects and posed alternative mechanisms such as hemodilution. To address these issues, the authors tested the dose-dependent response to intravenous lipid
Ting Li et al.
International journal of molecular sciences, 20(17) (2019-09-06)
The G-protein-coupled receptor (GPCR) regulated intracellular signaling pathway is known to be involved in the development of insecticide resistance in the mosquito, Culex quinquefasciatus. To elucidate the specific role of each effector in the GPCR regulating pathway, we initially expressed
David R Walega et al.
Journal of oral & facial pain and headache, 28(2), 171-175 (2014-05-14)
Burning Mouth Syndrome (BMS) is a chronic painful disorder characterized by unremitting bilateral burning oral pain often associated with taste abnormalities and complaints of dry mouth. The diagnosis is made by history and symptom presentation in the absence of an
David Buck et al.
Anesthesia and analgesia, 119(1), 137-140 (2014-06-20)
An otherwise healthy 11-month-old, 8-kg infant presented for an elective circumcision. After a penile block with an excessive dose of 0.5% bupivacaine, the patient progressed to ventricular tachycardia. He was resuscitated with intralipid and had an uneventful recovery. The case