Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 5020,00 zł |
Informacje o tej pozycji
5020,00 zł
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
brimonidine
manufacturer/tradename
USP
availability
not available in (Sales restrictions may apply)
application(s)
(Pharmaceutical small molecule)
format
neat
General description
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP |
| grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard |
| format neat | format neat | format neat | format neat |
| application(s) (Pharmaceutical small molecule) | application(s) (Pharmaceutical small molecule) | application(s) pharmaceutical | application(s) pharmaceutical |
| API family brimonidine | API family brimonidine | API family carbinoxamine | API family acamprosate |
| availability not available in (Sales restrictions may apply) | availability not available in (Sales restrictions may apply) | availability not available in (Sales restrictions may apply) | availability - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1076421-50MG | 04061834094739 |