Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 7610,00 zł |
Informacje o tej pozycji
7610,00 zł
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
brimonidine
manufacturer/tradename
USP
availability
not available in (Sales restrictions may apply)
application(s)
(Pharmaceutical small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Brc1c2nccnc2ccc1N
InChI
1S/C8H6BrN3/c9-7-5(10)1-2-6-8(7)12-4-3-11-6/h1-4H,10H2
InChI key
IRAOSCSPAYZRJE-UHFFFAOYSA-N
General description
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP |
| application(s) (Pharmaceutical small molecule) | application(s) (Pharmaceutical small molecule) | application(s) pharmaceutical | application(s) pharmaceutical |
| format neat | format neat | format neat | format neat |
| availability not available in (Sales restrictions may apply) | availability not available in (Sales restrictions may apply) | availability not available in (Sales restrictions may apply) | availability not available in (Sales restrictions may apply) |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Związek pokrewny brymonidyny A
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?