agency
BP, NF, Ph. Eur.
vapor pressure
2.6 mmHg ( 20 °C)
product line
EMPROVE® API
assay
99.5-100.5% (alkalimetric)
form
solid
potency
2660 mg/kg LD50, oral (Rat), >2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
pH
3.8-4.8 (20 °C, 33 g/L in H2O)
mp
160 °C (dec.) (lit.)
solubility
49.2 g/L
density
1.489 g/cm3 at 23 °C
bulk density
400‑600 kg/m3
anion traces
sulfate (SO42-): ≤0.04%
cation traces
As: ≤0.0001%, heavy metals (as Pb): ≤0.0015%
application(s)
liquid formulation
ophthalmics
parenterals
pharmaceutical
semi-solid formulation
storage temp.
2-25°C
SMILES string
OB(O)O
InChI
1S/BH3O3/c2-1(3)4/h2-4H
InChI key
KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Legal Information
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Boric acid
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 1B
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
10043-35-3
10043-35-3
Zgodność z GMP dzięki programowi Emprove®
Przyspiesz kwalifikacje, zachowaj zgodność i oszczędzaj czas dzięki Emprove® Dossiers.
Uwaga: zostaniesz przeniesiony do EmproveSuite.com. Twoja nazwa użytkownika i hasło są niezależne od SigmaAldrich.com i mogą się różnić.
Zarejestruj się za darmo i uzyskaj dostęp do Emprove® Dossiers w ciągu kilku minut. Uaktualnij swój plan subskrypcji, aby odblokować zaawansowaną i spersonalizowaną zawartość w Emprove® Suite.
Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Odwiedź stronę pomocy programu Emprove®..
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1001641000 | 04027269121952 |
| 1001649025 | 04027269122973 |