Przejdź do
1075892
USP
Bisphenol A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
2,2-Bis(4-hydroxyphenyl)propane, 4,4′-Isopropylidenediphenol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
200 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1880,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)2C(C6H4OH)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
228.29
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
Beilstein/REAXYS Number:
1107700
MDL number:
1880,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
manufacturer/tradename
USP
bp
220 °C/4 mmHg (lit.)
mp
158-159 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical
format
neat
SMILES string
CC(C)(c1ccc(O)cc1)c2ccc(O)cc2
InChI
1S/C15H16O2/c1-15(2,11-3-7-13(16)8-4-11)12-5-9-14(17)10-6-12/h3-10,16-17H,1-2H3
InChI key
IISBACLAFKSPIT-UHFFFAOYSA-N
General description
This compound is listed in the SVHC (Substances of very high concern) candidate list of ECHA (European Chemicals Agency)
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Bisphenol A USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
42088239658133027
Bisphenol A United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1075892
Bisphenol A
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
grade
pharmaceutical primary standard
grade
certified reference material, TraceCERT®
grade
-
grade
-
format
neat
format
neat
format
-
format
-
application(s)
pharmaceutical
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
application(s)
-
application(s)
-
bp
220 °C/4 mmHg (lit.)
bp
220 °C/4 mmHg (lit.)
bp
220 °C/4 mmHg (lit.)
bp
220 °C/4 mmHg (lit.)
mp
158-159 °C (lit.)
mp
158-159 °C (lit.)
mp
158-159 °C (lit.)
mp
158-159 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bisphenol A
signalword
Danger
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - ED ENV 1 - ED HH 1 - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
80-05-7
CAS No.
80-05-7
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
107589204061833849248
1075892-200MG04061838669476