No data is available in regards to the product's storage compatibility with SS304L- MOC Equipment. It is packaged in HDPE plastic bottles.
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 391,00 zł |
250 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1260,00 zł 945,00 zł |
Informacje o tej pozycji
391,00 zł
Quality Segment
assay
≥99%
form
solid
bp
220 °C/4 mmHg (lit.)
mp
158-159 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)(c1ccc(O)cc1)c2ccc(O)cc2
InChI
1S/C15H16O2/c1-15(2,11-3-7-13(16)8-4-11)12-5-9-14(17)10-6-12/h3-10,16-17H,1-2H3
InChI key
IISBACLAFKSPIT-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
mouse ... Esr1(13982)
rat ... Ar(24208)
General description
Application
- Quantitative analysis of bisphenol A and bisphenol S in three plastic product samples of a mineral water bottle, polycarbonate bottle, and baby bottle, using a modified glassy carbon electrode (GCE) sensor based on a crystalline covalent organic framework (COF)
- Simultaneous determination of bisphenol A, S, and F in 112 samples of thermal paper receipts by liquid chromatography coupled to mass spectrometry (LC-MS) following their ultrasound-assisted extraction
- Development and validation of a gas chromatography-tandem mass spectrometry (GC-MS/MS) method for the measurement of bisphenol A and 18 BPA-related compounds in 30 breast milk samples after their solid phase extraction (SPE)
- Construction of an electrochemical sensor based on multi-walled carbon nanotubes (MWCNTs) modified glassy carbon electrode (GCE) for the determination of bisphenol A & S in river water and thermal paper samples by cyclic voltammetry (CV)
- Determination of bisphenol A in urine samples using a novel method based on miniaturized QuEChERS extraction and gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS)
- Investigate the bisphenol A content from glass or Pasteur pipettes in biological liquids from maternal women using high-performance liquid chromatography (HPLC).
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| bp 220 °C/4 mmHg (lit.) | bp 220 °C/4 mmHg (lit.) | bp 220 °C/4 mmHg (lit.) | bp 220 °C/4 mmHg (lit.) |
| form solid | form solid | form - | form - |
| Gene Information mouse ... Esr1(13982) | Gene Information mouse ... Esr1(13982) | Gene Information - | Gene Information - |
| mp 158-159 °C (lit.) | mp 158-159 °C (lit.) | mp 158-159 °C (lit.) | mp 158-159 °C (lit.) |
| assay ≥99% | assay 97% | assay - | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bisphenol A
signalword
Danger
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
440.6 °F - closed cup
flash_point_c
227 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - ED ENV 1 - ED HH 1 - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
80-05-7
80-05-7
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
Is BPA Product Is suitable to store in SS304L- MOC Equipment?
1 answer-
Helpful?
-
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 answer-
If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdfHelpful?
-
-
How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
1 answer-
Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
Helpful?
-
-
Does BPA dissolve in oils? such as corn oil or olive oil ?
1 answer-
This product is not tested for solubility in corn or olive oil. The solubility of this material in oils would have to be determined by the end-user. However, see the link below to a publication that indicates that may be soluble. This information has not been verified.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35342727/Helpful?
-