Przejdź do
1075757
USP
Fumaran bisoprololu
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
Bisoprolol hemifumarate salt, 1-[4-[[2-(1-Methylethoxy)ethoxy]methyl]phenoxy]-3-[(1-methylethyl)amino]-2-propanol hemifumarate salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
200 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2000,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H31NO4 · .5C4H4O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
383.48
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
2000,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
API family
bisoprolol
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
OC(=O)\C=C\C(O)=O.CC(C)NCC(O)COc1ccc(COCCOC(C)C)cc1.CC(C)NCC(O)COc2ccc(COCCOC(C)C)cc2
InChI
1S/2C18H31NO4.C4H4O4/c2*1-14(2)19-11-17(20)13-23-18-7-5-16(6-8-18)12-21-9-10-22-15(3)4;5-3(6)1-2-4(7)8/h2*5-8,14-15,17,19-20H,9-13H2,1-4H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;;2-1+
InChI key
VMDFASMUILANOL-WXXKFALUSA-N
Gene Information
human ... ADRB1(153)
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Biochem/physiol Actions
Cardioselective β1-adrenoceptor antagonist.
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
Y0000812BP1058Y0000813
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
EDQM
manufacturer/tradename
BP
manufacturer/tradename
EDQM
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
API family
bisoprolol
API family
bisoprolol
API family
bisoprolol
API family
bisoprolol
Gene Information
human ... ADRB1(153)
Gene Information
human ... ADRB1(153)
Gene Information
human ... ADRB1(153)
Gene Information
human ... ADRB1(153)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fumaran bisoprololu
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2 - STOT RE 2
target_organs
Heart
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Bisoprolol Fumarate Tablets
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 44(5) (2013)
Bisoprolol Fumarate and Hydrochlorothiazide Tablets
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 45(2) (2013)
Naseem A Charoo et al.
Journal of pharmaceutical sciences, 103(2), 378-391 (2014-01-03)
Literature data relevant to the decision to allow a waiver of in vivo bioequivalence (BE) testing for the approval of immediate-release (IR) solid oral dosage forms containing bisoprolol as the sole active pharmaceutical ingredient (API) are reviewed. Bisoprolol is classified
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
1075757-200MG04061838675378