Merck
Y0000812
Bisoprolol fumarate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
Bisoprolol hemifumarate salt, 1-[4-[[2-(1-Methylethoxy)ethoxy]methyl]phenoxy]-3-[(1-methylethyl)amino]-2-propanol hemifumarate salt
Wybierz wielkość
50 MG
644,00 zł
644,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 MG
644,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H31NO4 · .5C4H4O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
383.48
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
644,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
bisoprolol
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OC(=O)\C=C\C(O)=O.CC(C)NCC(O)COc1ccc(COCCOC(C)C)cc1.CC(C)NCC(O)COc2ccc(COCCOC(C)C)cc2
InChI
1S/2C18H31NO4.C4H4O4/c2*1-14(2)19-11-17(20)13-23-18-7-5-16(6-8-18)12-21-9-10-22-15(3)4;5-3(6)1-2-4(7)8/h2*5-8,14-15,17,19-20H,9-13H2,1-4H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;;2-1+
Klucz InChI
VMDFASMUILANOL-WXXKFALUSA-N
informacje o genach
human ... ADRB1(153)
Opis ogólny
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the Issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Fumaran bisoprololu EP Wzorzec odniesienia przeznaczony do stosowania w badaniach laboratoryjnych wyłącznie zgodnie z zaleceniami Farmakopei Europejskiej.
Działania biochem./fizjol.
Cardioselective β1-adrenoceptor antagonist.
Opakowanie
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2 - STOT RE 2
Organy docelowe
Heart
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Akira Sezai et al.
The Journal of thoracic and cardiovascular surgery, 144(5), 1241-1248 (2012-08-04)
We previously performed a trial of intravenous landiolol hydrochloride during and after cardiac surgery (the PASCAL trial) and demonstrated a preventive effect on postoperative atrial fibrillation (AF). In the present study, we investigated the efficacy of increasing the dose and
Viktor Nagy
Orvosi hetilap, 154(44), 1731-1734 (2013-10-29)
The prevalence of chronic heart failure in Hungary is 1.6% in the adult population, but it occurs in 15-20% of subjects over 80 years of age. The base of treatment of heart failure is the blockade of the neuro-hormonal system
Masaki Hashiyada et al.
Legal medicine (Tokyo, Japan), 15(2), 103-105 (2012-12-12)
An elderly person died of uncontrolled bradycardia in a hospital. The doctor had prescribed 1.35 mg of bisoprolol fumarate orally, but a nurse mistakenly gave the patient 10 mg of the drug 9 hours prior to her death. Bisoprolol was
Benjamin J Hirsh et al.
Circulation. Heart failure, 5(5), 560-565 (2012-08-03)
Chronotropic incompetence is defined as the inability to reach 80% of heart rate (HR) reserve or 80% of the maximally predicted HR during exercise. The presence of chronotropic incompetence is associated with reduced peak oxygen consumption, and rate-responsive pacing therapy
János Tomcsányi et al.
Orvosi hetilap, 154(7), 267-271 (2013-02-12)
The authors describe two cases of takotsubo cardiomyopathy developing after an abrupt withdrawal of carvedilol and bisoprolol. Takotsubo or stress cardiomyopathy is characterized by acute and reversible cardiac dysfunction without coronary artery disease. It is triggered by acute emotional or