Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1560,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1560,00 zł
grade
primary reference standard
product line
phyproof® Reference Substance
assay
≥90.0% (HPLC)
manufacturer/tradename
PhytoLab
application(s)
food and beverages
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O1C(C(C(C(C1CO)OC6OCC(C(C6O)O)O)O)O)OC2C(C3C(C4C(C5(C(CC4)C(C(=O)C5)C(O)(CCC=C(C)C)C)C)(CC3)C)(CC2)CO)(C)C
InChI
1S/C41H68O13/c1-21(2)9-8-14-40(7,50)29-22-10-11-27-38(5,39(22,6)17-23(29)44)15-12-26-37(3,4)28(13-16-41(26,27)20-43)53-36-33(49)31(47)34(25(18-42)52-36)54-35-32(48)30(46)24(45)19-51-35/h9,22,24-36,42-43,45-50H,8,10-20H2,1-7H3
InChI key
LKCTWIIDXXXXAR-UHFFFAOYSA-N
General description
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description phyproof® Reference Substance | description phyproof® Reference Substance | description phyproof® Reference Substance | description phyproof® Reference Substance |
| grade primary reference standard | grade primary reference standard | grade primary reference standard | grade primary reference standard |
| format neat | format neat | format neat | format - |
| manufacturer/tradename PhytoLab | manufacturer/tradename PhytoLab | manufacturer/tradename PhytoLab | manufacturer/tradename PhytoLab |
| product line phyproof® Reference Substance | product line phyproof® Reference Substance | product line phyproof® Reference Substance | product line phyproof® Reference Substance |
| application(s) food and beverages | application(s) food and beverages | application(s) - | application(s) - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?