Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H15NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
225.24
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
atenolol
packaging
pkg of 25 mg
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecules)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NC(=O)Cc1ccc(cc1)OCC(O)CO
InChI
1S/C11H15NO4/c12-11(15)5-8-1-3-10(4-2-8)16-7-9(14)6-13/h1-4,9,13-14H,5-7H2,(H2,12,15)
InChI key
CQOQCZLTCMUVMX-UHFFFAOYSA-N
General description
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO 17034 i ISO/IEC 17025. Wszystkie informacje dotyczące stosowania tego CRM można znaleźć w certyfikacie analizy.
Application
Atenolol Related Compound B Wzorzec referencyjny USP, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i oznaczeniach, jak określono w kompendiach USP. Również do użytku z monografiami USP, takimi jak:
- Atenolol
- Atenolol Tabletki
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?