Przejdź do
1021000
USP
Kwas aminokapronowy
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
6-Aminocaproic acid, ε-Aminocaproic acid, 6-Aminohexanoic acid, EACA
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
200 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1910,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
H2N(CH2)5CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
131.17
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
906872
1910,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
API family
aminocaproic acid
form
fine crystals, powder
manufacturer/tradename
USP
mp
207-209 °C (dec.) (lit.)
density
1.042 g/cm3
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C6H13NO2/c7-5-3-1-2-4-6(8)9/h1-5,7H2,(H,8,9)
InChI key
SLXKOJJOQWFEFD-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... PLAT(5327), PLG(5340)
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Wzorzec referencyjny kwasu aminokapronowego USP, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i oznaczeniach, jak określono w kompendiach USP. Również do użytku z monografiami USP, takimi jak:
  • Aminocaproic Acid Injection
  • Roztwór doustny kwasu aminokapronowego
  • Kwas aminokapronowy w tabletkach
Biochem/physiol Actions
Analog lizyny. Wspomaga szybką dysocjację plazminy, hamując w ten sposób aktywację plazminogenu i późniejszą fibrynolizę.
Analog lizyny. Wspomaga szybką dysocjację plazminy, hamując w ten sposób aktywację plazminogenu i późniejszą fibrynolizę. Zgłaszano, że hamuje wiązanie plazminogenu z aktywowanymi płytkami krwi. Wczesne doniesienia wskazywały, że hamuje aktywację pierwszego składnika układu dopełniacza. Wiąże i inaktywuje karboksypeptydazę B.
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A0420000PHR1224A2504
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
-
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
EDQM
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
format
neat
format
neat
format
neat
format
-
form
fine crystals, powder
form
-
form
-
form
powder
density
1.042 g/cm3
density
-
density
-
density
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kwas aminokapronowy
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Nabaneeta Mukhopadhyay et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 17(6), 4293-4310 (2015-01-13)
Blends of polypropylene (PP) and polyamide 6 (PA6) with multiwalled carbon nanotubes (MWNTs) were prepared using different processing strategies in a twin-screw micro-compounder. The effect of MWNTs on the crystallization behaviour of the PP phase and the PA6 phase of
Kun Shao et al.
Advanced healthcare materials, 4(2), 291-300 (2014-08-16)
Due to complication factors such as blood-brain barrier (BBB), integrating high efficiency of brain target ability with specific cargo releasing into one nanocarrier seems more important. A brain targeting nanoscale system is developed using dehydroascorbic acid (DHA) as targeting moiety.
Sylvie Bannwarth et al.
Brain : a journal of neurology, 137(Pt 8), 2329-2345 (2014-06-18)
Mitochondrial DNA instability disorders are responsible for a large clinical spectrum, among which amyotrophic lateral sclerosis-like symptoms and frontotemporal dementia are extremely rare. We report a large family with a late-onset phenotype including motor neuron disease, cognitive decline resembling frontotemporal
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
1021000-200MG04061838669254