Kluczowe dokumenty
PHR1224
Aminocaproic acid
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
6-Aminocaproic acid, ε-Aminocaproic acid, 6-Aminohexanoic acid, EACA
Wybierz wielkość
413,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
413,00 zł
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to Ph. Eur. A0420000
traceable to USP 1021000
rodzina API
aminocaproic acid
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
207-209 °C (dec.) (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
NCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C6H13NO2/c7-5-3-1-2-4-6(8)9/h1-5,7H2,(H,8,9)
Klucz InChI
SLXKOJJOQWFEFD-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... PLAT(5327) , PLG(5340)
Opis ogólny
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control, provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards.
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Przypis
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)