Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 5080,00 zł |
Informacje o tej pozycji
5080,00 zł
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
ethambutol
manufacturer/tradename
USP
refractive index
n20/D 1.4510 (lit.)
bp
176-178 °C (lit.)
mp
-2 °C (lit.)
density
0.943 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
CCC(N)CO
InChI
1S/C4H11NO/c1-2-4(5)3-6/h4,6H,2-3,5H2,1H3
InChI key
JCBPETKZIGVZRE-UHFFFAOYSA-N
General description
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
- Chlorowodorek etambutolu
- Chlorowodorek etambutolu w tabletkach
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP |
| grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard |
| format neat | format neat | format neat | format neat |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
| bp 176-178 °C (lit.) | bp - | bp - | bp 75 °C (lit.) |
| density 0.943 g/mL at 25 °C (lit.) | density - | density - | density 0.8 g/mL at 25 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Aminobutanol
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
188.6 °F - closed cup
flash_point_c
87 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?