Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
200 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 7930,00 zł |
Informacje o tej pozycji
7930,00 zł
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
abiraterone
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
C[C@]12C(C[C@@H](OC(C)=O)CC2)=CC[C@]3([H])[C@]1([H])CC[C@@]4(C)[C@@]3([H])CC=C4C5=CC=CN=C5
InChI
1S/C26H33NO2/c1-17(28)29-20-10-12-25(2)19(15-20)6-7-21-23-9-8-22(18-5-4-14-27-16-18)26(23,3)13-11-24(21)25/h4-6,8,14,16,20-21,23-24H,7,9-13,15H2,1-3H3/t20-,21-,23-,24-,25-,26+/m0/s1
InChI key
UVIQSJCZCSLXRZ-UBUQANBQSA-N
Gene Information
human ... CYP17A1(1586)
General description
Application
- Abiraterone Acetate Tablets
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename USP |
| grade pharmaceutical primary standard | grade - | grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard | grade pharmaceutical primary standard |
| format neat | format - | format - | format neat |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) - | application(s) pharmaceutical small molecule | application(s) USP Biologics |
| API family abiraterone | API family - | API family abiraterone | API family octreotide |
| Gene Information human ... CYP17A1(1586) | Gene Information human ... CYP17A1(1586) | Gene Information - | Gene Information - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Abiraterone acetate
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 1 - Repr. 1B - STOT RE 2
target_organs
Endocrine system
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?