Przejdź do
58284
Screen for Valco® Pre-Column Filter
pore size 2.0 μm, stainless steel
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
129,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41115700
NACRES:
NB.21
129,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
stainless steel
packaging
pkg of 10 ea
pore size
2.0 μm
Other Notes
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Legal Information
Valco is a registered trademark of Valco Instruments Co. Inc.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
58420-U51167-U51164-U
packaging
pkg of 10 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 10 ea
packaging
pkg of 5 ea
pore size
2.0 μm
pore size
0.5 μm
pore size
-
pore size
-
material
stainless steel
material
stainless steel frit filter and fittings
material
-
material
-
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)