Kluczowe dokumenty
58420-U
Supelco
Valco® Pre-Column Filter
Frit Filter, size 1/8 in., pore size 0.5 μm
Wybierz wielkość
1 EA
624,00 zł
624,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
624,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
NACRES:
SB.52
624,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Materiały
stainless steel frit filter and fittings
opakowanie
pkg of 1 ea
rozmiar
1/8 in.
wielkość porów
0.5 μm
dopasowywanie
10-32 female Valco housing for 1/16 in. O.D. tubing (fittings included)
Opis ogólny
In-line installation. Efficient, low dead volume filters protect your columns from particles without reducing column performance. The replaceable 1/8 in. frit has 0.5 μm pores to protect 3 μm or 5 μm column packings, the replaceable screen has 2 μm pores. Choose the frit filter for higher filtration capacity (most applications) or the screen filter for less dead volume (e.g., with microbore columns). Use with 1/16 in. O.D. tubing; 1/16 in. fittings included.
Inne uwagi
Frits and screens should not be interchanged in these filters.
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
Valco is a registered trademark of Valco Instruments Co. Inc.
część zamienna
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Correct common HPLC issues to restore column performance, addressing peak problems, retention time, noise, and resolution with chromatograms.
Korygowanie typowych problemów HPLC w celu przywrócenia wydajności kolumny, rozwiązywanie problemów z pikami, czasem retencji, szumem i rozdzielczością chromatogramów.