Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 kit | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 70 360,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.75
UNSPSC Code:
12352200
70 360,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócGeneral description
CompoZr Knockout ZFNs create targeted double strand breaks at a gene specific target locus. Through the cellular process of Non-Homologous End Joining, this double strand break can result in modification of the DNA sequence and therefor create a functional knockout of the targeted gene. To provide the best chance of creating a functional gene knockout, CompoZr Knockout ZFNs are targeted to the first 2/3 of the coding region for the gene of interest.
Physical form
CompoZr Knockout ZFNs are provided as two plasmids encoding for the gene specific zinc finger nuclease.
Legal Information
All Zinc Finger Nucleases are sold under license from Sangamo Biosciences. For a copy of the Label License provided with purchase of CompoZr ZFNs, please visit the ZFN Label License page.
CompoZr is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −70°C | storage temp. −70°C |
| product line CompoZr® | product line CompoZr® | product line CompoZr® | product line CompoZr® |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level - |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?