Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 696,00 zł |
Informacje o tej pozycji
696,00 zł
material
borosilicate glass , flat bottom flask
joint
joint ST/NS neck60 mm I.D.
sterility
non-sterile
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
DURAN® 212046351
availability
not available in USA and Canada
capacity
2000 mL
General description
Manufactured from Duran borosilicate glass type 3.3, the flasks have maximum chemical and thermal resistance and meet ISO 6556 standard.
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| capacity 2000 mL | capacity 1000 mL | capacity 250 mL | capacity 100 mL |
| manufacturer/tradename DURAN® 212046351 | manufacturer/tradename DURAN® 212045458 | manufacturer/tradename DURAN® 212043654 | manufacturer/tradename DURAN® 212042452 |
| material borosilicate glass , flat bottom flask | material borosilicate glass , flat bottom flask | material borosilicate glass , flat bottom flask | material borosilicate glass , flat bottom flask |
| packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea, pkg of 10 ea | packaging pkg of 1 ea, pkg of 10 ea | packaging pkg of 1 ea, pkg of 10 ea |
| joint joint ST/NS neck60 mm I.D. | joint joint ST/NS neck45 mm I.D. | joint joint ST/NS neck34 mm I.D. | joint joint ST/NS neck24 mm |
| availability not available in USA and Canada | availability not available in USA and Canada | availability not available in USA and Canada | availability not available in USA and Canada |
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?