Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 19 430,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41103706
Material:
stainless steel plate
19 430,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócAC/DC input
220 V (AC)
material
stainless steel plate
manufacturer/tradename
IBI BWBAA220S
parameter
35-72 °C temp. range
size × I.D.
64 cm × 64 mm × 82 mm
General description
The Belly Dancer/Hybridization water bath offers ideal benchtop temperature control and orbital mixing in one versatile unit. The lightweight thermostat-controlled water bath is designed for use on the Belly Dancer platform and its controls are integrated into the Belly Dancer. The orbital hybridization water bath is the ideal instrument for Northern and Southern blots, high stringency filter washing, in situ hybridization, and hot staining and destaining protocols.
Physical form
Microprocessor controls provide precise temperature setting and maintenance: ±0.1 °C over the range 35-72 °C. Quick heating: 3 °C per minute. Safety features include independent thermal runaway switch and gabled 3/16′′ PETG lid to reduce evaporation and provide β-radiation shielding. Chamber is stainless steel with rounded corners for easy cleaning.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| material stainless steel plate | material stainless steel plate | material stainless steel plate | material stainless steel plate |
| parameter 35-72 °C temp. range | parameter 35-72 °C temp. range | parameter +5 °C temp. range (+100 °C) | parameter +5 °C temp. range (+100 °C) |
| manufacturer/tradename IBI BWBAA220S | manufacturer/tradename IBI BWBAA115S | manufacturer/tradename Benchmark Scientific B2000-2-E | manufacturer/tradename Benchmark Scientific B2000-2 |
| size × I.D. 64 cm × 64 mm × 82 mm | size × I.D. 64 cm × 64 mm × 82 mm | size × I.D. - | size × I.D. - |
| AC/DC input 220 V (AC) | AC/DC input 115 V (AC) | AC/DC input - | AC/DC input - |
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Analysis of methanotroph community composition using a pmoA-based microbial diagnostic microarray.
Stralis-Pavese N
Nature Protocols, 6, 609-609 (2011)
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| Z367648-1EA | 04061833295441 |