Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 211,00 zł 179,35 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C15H13ClNO3Na
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
313.71
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161501
EC Number:
264-669-2
MDL number:
179,35 zł
Cena katalogowa211,00 złZaoszczędź 15%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
SMILES string
Cc1cc(CC(=O)O[Na])n(C)c1C(=O)c2ccc(Cl)cc2
InChI
1S/C15H14ClNO3.Na/c1-9-7-12(8-13(18)19)17(2)14(9)15(20)10-3-5-11(16)6-4-10;/h3-7H,8H2,1-2H3,(H,18,19);/q;+1/p-1
InChI key
SEEXPXUCHVGZGU-UHFFFAOYSA-M
Application
An NSAID. Circumvents MRP-mediated multidrug resistance. Significantly increases the cytotoxicity of the anthracyclines (doxorubicin, daunorubicin and epirubicin), as well as teniposide, VP-16 and vincristine.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?