Przejdź do
M006
Proglumide sodium salt
solid
Synonim(y):
4-Benzoylamino-5-dipropylamino-5-oxopentanoic acid sodium-potassium salt, N-Benzoyl-N′,N′-dipropyl-DL-isoglutamine sodium-potassium salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
777,00 zł
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4950,00 zł
4207,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H25N2NaO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
356.39
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Form:
solid
777,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
solid
Quality Segment
color
white
solubility
H2O: soluble
SMILES string
[Na+].CCCN(CCC)C(=O)C(CCC([O-])=O)NC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C18H26N2O4.Na/c1-3-12-20(13-4-2)18(24)15(10-11-16(21)22)19-17(23)14-8-6-5-7-9-14;/h5-9,15H,3-4,10-13H2,1-2H3,(H,19,23)(H,21,22);/q;+1/p-1
InChI key
UFMWGCINVOIJSO-UHFFFAOYSA-M
Gene Information
human ... CCK(885), CCKAR(886), CCKBR(887)
mouse ... CCK(12424)
rat ... CCK(25298)
Application
Proglumide sodium salt has been used to study the effects of proglumide on macronutrient selection in European sea bass Dicentrarchus labrax, L.
Biochem/physiol Actions
Proglumide sodium salt is a non-peptide cholecystokinin receptor antagonist that has greater selectivity for the CCKA subtype. It selectively blocks central nervous system effects. Proglumide sodium salt is orally active.
CCK antagonist; selectively blocks CNS effects.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
Z2001SML1228SML1229
form
solid
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
solubility
H2O: soluble
solubility
H2O: >5 mg/mL
solubility
-
solubility
-
color
white
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Gene Information
human ... CCK(885), CCKAR(886), CCKBR(887)
mouse ... CCK(12424)
rat ... CCK(25298)
Gene Information
human ... SCN10A(6336), SCN11A(11280), SCN1A(6323), SCN2A(6326), SCN3A(6328), SCN4A(6329), SCN5A(6331), SCN7A(6332), SCN8A(6334), SCN9A(6335)
Gene Information
-
Gene Information
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
M006-500MG04061832677194
M006-100MG04061833992500