Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 993,00 zł |
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2040,00 zł 1530,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H24O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
320.38
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
≥98%
Form:
powder
993,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98%
form
powder
storage temp.
−20°C
SMILES string
C[C@H]1CCC[C@@H](O)CCC\C=C\c2cc(O)cc(O)c2C(=O)O1
InChI
1S/C18H24O5/c1-12-6-5-9-14(19)8-4-2-3-7-13-10-15(20)11-16(21)17(13)18(22)23-12/h3,7,10-12,14,19-21H,2,4-6,8-9H2,1H3/b7-3+/t12-,14-/m0/s1
InChI key
FPQFYIAXQDXNOR-PMRAARRBSA-N
Gene Information
rat ... Ar(24208)
Application
Reactant involved in biological studies including:
- Synthesis of amino glycoside nucleotides
- Enzymatic synthesis of glucuronides of zearalenone
- Derivatization of Zearalenone
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% | assay ≥98% (HPLC) | assay ~98% (HPLC) | assay ≥98% (TLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| Gene Information rat ... Ar(24208) | Gene Information rat ... Ar(24208) | Gene Information rat ... Ar(24208) | Gene Information rat ... Ar(24208) |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 2 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?