Przejdź do
Z0166
α-Zearalenol
≥98% (HPLC), ERα agonist, powder
Synonim(y):
2,4-Dihydroxy-6-(6α,10-dihydroxy-trans-1-undecenyl)benzoic acid μ-lactone
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1500,00 zł
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2760,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H24O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
320.38
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
1500,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
α-Zearalenol,
assay
≥98% (HPLC)
Quality Segment
form
powder
solubility
methanol: 9.80-10.20 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
C[C@H]1CCC[C@H](O)CCC\C=C\c2cc(O)cc(O)c2C(=O)O1
InChI
1S/C18H24O5/c1-12-6-5-9-14(19)8-4-2-3-7-13-10-15(20)11-16(21)17(13)18(22)23-12/h3,7,10-12,14,19-21H,2,4-6,8-9H2,1H3/b7-3+/t12-,14+/m0/s1
InChI key
FPQFYIAXQDXNOR-QDKLYSGJSA-N
Gene Information
rat ... Ar(24208)
Application
α-Zearalenol has been used:
  • as an analytical standard in the quantification of mycotoxins from animal feed
  • to evaluate its oestrogenic activity on boar sperm motility , as an anti-oestrogen control in MCF7 cells
  • as a reference standard in a liquid chromatography-negative ion electrospray tandem mass spectrometry with atmospheric pressure chemical ionization (LCAPCI/MS/MS) for bovine follicular fluids (FFs) quantification
Biochem/physiol Actions
α-Zearalenol (α-ZOL) is a catabolite of zearalenone, synthesized majorly in granulosa cells, intestine and liver in pigs. It has estrogenic functionality. α-ZOL inhibits sperm motility in horse possibly by eliciting genotoxic effect. α-ZOL displays higher affinity towards estrogenic receptors.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
Z0417Z0167Z2000
assay
≥98% (HPLC)
assay
~98% (HPLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98%
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
methanol: 9.80-10.20 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
methanol: 19.60-20.40 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
methanol: 9.80-10.20 mg/mL, clear, colorless
solubility
-
Gene Information
rat ... Ar(24208)
Gene Information
rat ... Ar(24208)
Gene Information
rat ... Ar(24208)
Gene Information
rat ... Ar(24208)
pictograms
CorrosionHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 2
Klasa składowania
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
75-09-2 + 67-56-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)