Przejdź do
Z101
Zimelidine dihydrochloride
solid
Synonim(y):
(Z)-3-(4-Bromophenyl)-N,N-dimethyl-3-(3-pyridinyl)-2-propen-1-amine dihydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H17BrN2 · 2HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
390.15
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Form:
solid
Aby zapytać o ten produkt Z101, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
solid
color
white
solubility
0.1 M HCl: 45 mg/mL, H2O: 66 mg/mL
originator
AstraZeneca
SMILES string
Cl[H].Cl[H].[H]\C(CN(C)C)=C(/c1ccc(Br)cc1)c2cccnc2
InChI
1S/C16H17BrN2.2ClH/c1-19(2)11-9-16(14-4-3-10-18-12-14)13-5-7-15(17)8-6-13;;/h3-10,12H,11H2,1-2H3;2*1H/b16-9-;;
InChI key
CXGURXWCQYHDIR-ULPVBNQHSA-N
Application
Zimelidine dihydrochloride has been used as a serotonin transport inhibitor to study its inhibitory role in the uptake of exogenous serotonin by bipolar cells.[1]
Biochem/physiol Actions
Zimelidine, an antidepressant, is a specific 5-hydroxytryptamine (5-HT) reuptake inhibitor,[2] that can be used in treating phobic anxiety. It is very effective and can be tolerated well in elderly individuals. This serotonin transport inhibitor[1] is less likely than other antidepressants to have cardiovascular side effects. Unlike other tricyclic antidepressants, Zimelidine might promote weight loss but not weight gain.[3]
Features and Benefits
This compound is featured on the Biogenic Amine Transporters page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
This compound was developed by AstraZeneca. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Legal Information
Sold with the permission of Astra AB.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML2635SML0694U101
form
solid
form
powder
form
powder
form
solid
solubility
0.1 M HCl: 45 mg/mL, H2O: 66 mg/mL
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 15 mg/mL, clear
solubility
H2O: 0.4 mg/mL, 0.1 M HCl: 3.8 mg/mL
color
white
color
white to beige
color
white to light brown
color
white
Gene Information
human ... HTR1A(3350), HTR1B(3351), HTR1D(3352), HTR1E(3354), HTR1F(3355), HTR2A(3356), HTR2B(3357), HTR2C(3358), HTR3A(3359), HTR3B(9177), HTR3C(170572), HTR3D(200909), HTR3E(285242), HTR4(3360), HTR5A(3361), HTR5B(645694), HTR6(3362), HTR7(3363)
Gene Information
-
Gene Information
-
Gene Information
human ... ADRA1A(148), ADRA1B(147), ADRA1D(146)
originator
AstraZeneca
originator
-
originator
-
originator
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
Z101-100MG04061832086453
Z101-25MG04061832094397
Z101-500MG04061832086460