Przejdź do
Z1001
Zinc sulfate heptahydrate
suitable for plant cell culture
Synonim(y):
Zinc Sulfate hydrate, ZnSO4
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
941,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
ZnSO4 · 7H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
287.56
NACRES:
NA.71
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352207
EC Number:
231-793-3
MDL number:
Assay:
>99.0%
Solubility:
H2O: 100 mg/mL, clear, colorless
941,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
>99.0%
Quality Level
technique(s)
cell culture | plant: suitable
solubility
H2O: 100 mg/mL, clear, colorless
SMILES string
O.O.O.O.O.O.O.[Zn++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/H2O4S.7H2O.Zn/c1-5(2,3)4;;;;;;;;/h(H2,1,2,3,4);7*1H2;/q;;;;;;;;+2/p-2
InChI key
RZLVQBNCHSJZPX-UHFFFAOYSA-L
Application
Use as source of Zn to support cell membrane stability and gene regulation.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
Z025131665Z4750
assay
>99.0%
assay
>99.0%
assay
≥99.5%
assay
≥99.0%
solubility
H2O: 100 mg/mL, clear, colorless
solubility
H2O: 100 mg/mL, clear, colorless
solubility
-
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
technique(s)
cell culture | plant: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
divalent cation, SOD cofactor, zinc finger proteins, SnFP, membrane stabilization, disulfide binding
divalent cation, SOD cofactor, zinc finger proteins, SnFP, membrane stabilization, disulfide binding
-
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Zhixiang Xu et al.
Neuroscience letters, 541, 269-274 (2013-03-05)
Constitutive adult neurogenesis mainly occurs in the subgranular zone (SGZ) and subventricular zone (SVZ) of the mammalian brain. Intrinsic and extrinsic factors regulate adult neurogenesis processes including cell proliferation, migration, integration and neural survival. The potential contribution of olfactory sensory
Laurent Dortet et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 56(12), 6437-6440 (2012-10-17)
A biochemical test (Carba NP test II) was developed to identify carbapenemase production in Enterobacteriaceae and Pseudomonas spp. and to discriminate between the different types of carbapenemases (classes A, B, and D). It is based on the detection of the
O I Smian et al.
Likars'ka sprava, (3-4)(3-4), 67-71 (2013-01-30)
The article analyzed 60 patients with community-aquired pneumonia from ages 6 to 18 years. The dependences of trace levels of zinc and copper in the serum of these children on the activity of the inflammatory process. Analysis of survey results
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
Z1001-500G04061837588792