Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 343,00 zł |
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1080,00 zł |
Informacje o tej pozycji
343,00 zł
product line
BioReagent
Quality Segment
assay
>99.0%
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
solubility
H2O: 100 mg/mL, clear, colorless
SMILES string
O.O.O.O.O.O.O.[Zn++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/H2O4S.7H2O.Zn/c1-5(2,3)4;;;;;;;;/h(H2,1,2,3,4);7*1H2;/q;;;;;;;;+2/p-2
InChI key
RZLVQBNCHSJZPX-UHFFFAOYSA-L
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay >99.0% | assay >99.0% | assay ≥99.5% | assay 99%, 99.0-103.0% (ACS specification) |
| solubility H2O: 100 mg/mL, clear, colorless | solubility H2O: 100 mg/mL, clear, colorless | solubility - | solubility water: soluble 965 g/L at 20 °C |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| product line BioReagent | product line - | product line - | product line - |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | plant: suitable | technique(s) - | technique(s) - |
divalent cation, SOD cofactor, zinc finger proteins, SnFP, membrane stabilization, disulfide binding | divalent cation, SOD cofactor, zinc finger proteins, SnFP, membrane stabilization, disulfide binding | - | - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Zinc sulfate heptahydrate
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?