Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1220,00 zł 854,00 zł |
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2060,00 zł 1442,00 zł |
50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 7110,00 zł 3555,00 zł |
Informacje o tej pozycji
854,00 zł
Cena katalogowa1220,00 złZaoszczędź 30%biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
~95%
form
powder
solubility
acetic acid: 50 mg/mL, clear, colorless
application(s)
agriculture
storage temp.
−20°C
SMILES string
C\C(CO)=C/CNc1ncnc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3O
InChI
1S/C15H21N5O5/c1-8(4-21)2-3-16-13-10-14(18-6-17-13)20(7-19-10)15-12(24)11(23)9(5-22)25-15/h2,6-7,9,11-12,15,21-24H,3-5H2,1H3,(H,16,17,18)/b8-2+/t9-,11-,12-,15-/m1/s1
InChI key
GOSWTRUMMSCNCW-HNNGNKQASA-N
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| biological source synthetic (organic) | biological source synthetic (organic) | biological source synthetic (organic) | biological source synthetic (organic) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ~95% | assay ~95% | assay ≥90% (HPLC) | assay ≥98% |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| solubility acetic acid: 50 mg/mL, clear, colorless | solubility glacial acetic acid: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow | solubility glacial acetic acid: 10 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow | solubility 1 M NH4OH: 50 mg/mL, clear, colorless |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under trans-Zeatin-riboside
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?