Quality Level
assay
≥98%
form
solid
solubility
deionized water: 1 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC(=O)C(F)(F)F.CC(C)C[C@H](NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)[C@@H](N)Cc2ccc(O)cc2)C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)N[C@@H](CC(N)=O)C(=O)N3CCC[C@H]3C(O)=O
InChI
1S/C45H67N11O10.C2HF3O2/c1-25(2)20-32(40(61)51-31(12-8-18-50-45(48)49)39(60)55-35(24-37(47)58)43(64)56-19-9-13-36(56)44(65)66)53-41(62)33(21-26(3)4)54-42(63)34(23-27-10-6-5-7-11-27)52-38(59)30(46)22-28-14-16-29(57)17-15-28;3-2(4,5)1(6)7/h5-7,10-11,14-17,25-26,30-36,57H,8-9,12-13,18-24,46H2,1-4H3,(H2,47,58)(H,51,61)(H,52,59)(H,53,62)(H,54,63)(H,55,60)(H,65,66)(H4,48,49,50);(H,6,7)/t30-,31-,32-,33-,34-,35-,36-;/m0./s1
InChI key
HMDRRCMAXMJXKF-WDYYMHPRSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
Preparation Note
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| solubility deionized water: 1 mg/mL | solubility - | solubility - | solubility - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| assay ≥98% | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) |
| form solid | form powder | form lyophilized powder | form powder |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| Y1396-1MG | 04061826704233 |