Przejdź do
SML2899
Humanin Trifluoroacetate
≥95% (HPLC)
Synonim(y):
L-Methionyl-L-alanyl-L-prolyl-L-arginylglycyl-L-phenylalanyl-L-seryl-L-cysteinyl-L-leucyl-L-leucyl-L-leucyl-L-leucyl-L-threonyl-L-seryl-L-?-glutamyl-L-isoleucyl-L-?-aspartyl-L-leucyl-L-prolyl-L-valyl-L-lysyl-L-arginyl-L-arginyl-L-alanine trifluoroacetate, MAPRGFSCLLLLTSEIDLPVKRRA trifluoroacetate, Met-Ala-Pro-Arg-Gly-Phe-Ser-Cys-Leu-Leu-Leu-Leu-Thr-Ser-Glu-Ile-Asp-Leu-Pro-Val-Lys-Arg-Arg-Ala
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
409,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C119H204N34O32S2 · xC2HF3O2
Masa cząsteczkowa:
2687.23 (free base basis)
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352202
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
lyophilized powder
409,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized powder
color
white to beige
storage temp.
−20°C
Biochem/physiol Actions
Humanin is 24-amino acid mitochondria-associated peptide that is involved in numerous biological processes including apoptosis, cell survival, substrate metabolism, inflammatory response, and response to stressors such as oxidative stress, ischemia, and starvation. Humanin exhibits protective effects against cellular apoptosis. Apparently it inhibits BAX translocation to the mitochondrial outer membrane.
mitochondria-associated peptide; exhibits protective effects against cellular apoptosis
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML2962SML1500SML1472
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
powder
form
film
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥94.5% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
color
white to beige
color
white to off-white
color
white to beige
color
colorless
Humanin Trifluoroacetate 100mg custom order
-
-
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)