Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 265,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.56
UNSPSC Code:
41106500
265,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmatrix
4% cross-linked agarose
Quality Segment
capacity
≥1.5 mg/mL binding capacity (uricase)
storage temp.
2-8°C
Application
Xanthine-agarose is used for protein chromatography, affinity chromatography and specialty resins. Xanthine-agarose has been used to purify and determine molecular properties of urate oxidase from Chlamydomonas reinhardtii. Xanthine-agarose has also been used to determine physicochemical properties and states of sulfhydryl groups of uricase from Candida utilis.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. - |
| capacity ≥1.5 mg/mL binding capacity (uricase) | capacity - | capacity - | capacity - |
| matrix 4% cross-linked agarose | matrix - | matrix - | matrix - |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
102.9 °F - closed cup
flash_point_c
39.4 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| X3128-1ML | 04061837545993 |