Przejdź do
A9793
Agarose
High EEO
Synonim(y):
3,6-Anhydro-α-L-galacto-β-D-galactan, Agarose HE
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
933,00 zł
699,75 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1650,00 zł
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3390,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
41105317
PubChem Substance ID:
EC Number:
232-731-8
NACRES:
NA.21
MDL number:
699,75 zł
Cena katalogowa933,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
type
Type III-A
form
powder
impurities
≤7% water (loss on drying)
ash
≤1.1%
turbidity
≤4 NTU (1.5% gel)
EEO
0.23-0.26
transition temp
gel point 36 °C ±1.5 °C (1.5% gel)
gel strength
≥750 g/cm2 (1% gel)
anion traces
sulfate (SO42-): ≤0.25%
SMILES string
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@H]([C@H]1CO)O)O[C@@H]4O[C@@H]5[C@H]([C@@H](OC5)[C@@H]4O)O[C@@H]6O[C@@H]([C@@H]([C@@H]([C@H]6O)O)O)CO)O)O[C@H]2[C@H]3OC[C@@H]2O[C@H]([C@H]3O)O
InChI
1S/C24H38O19/c25-1-5-9(27)11(29)12(30)22(38-5)41-17-8-4-36-20(17)15(33)24(40-8)43-18-10(28)6(2-26)39-23(14(18)32)42-16-7-3-35-19(16)13(31)21(34)37-7/h5-34H,1-4H2/t5-,6-,7+,8+,9+,10+,11+,12-,13+,14-,15+,16-,17-,18+,19+,20+,21-,22+,23+,24+/m1/s1
InChI key
MJQHZNBUODTQTK-WKGBVCLCSA-N
Analysis Note
The following is a list of properties associated with our agaroses:
Sulfate content - used as an indicator of purity, since sulfate is the major ionic group present.
Gel strength - the force that must be applied to a gel to cause it to fracture.
Gel point - the temperature at which an aqueous agarose solution forms a gel as it cools. Agarose solutions exhibit hysteresis in the liquid-to-gel transition - that is, their gel point is not the same as their melting temperature.
Electroendosmosis (EEO) - a movement of liquid through the gel. Anionic groups in an agarose gel are affixed to the matrix and cannot move, but dissociable counter cations can migrate toward the cathode in the matrix, giving rise to EEO. Since electrophoretic movement of biopolymers is usually toward the anode, EEO can disrupt separations because of internal convection.
Other Notes
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A5304A6013A9918
EEO
0.23-0.26
EEO
≤0.40
EEO
0.09-0.13
EEO
0.16-0.19
gel strength
≥750 g/cm2 (1% gel)
gel strength
≥700 g/cm2 (1% gel)
gel strength
≥1200 g/cm2 (1% gel)
gel strength
≥1000 g/cm2 (1% gel)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
anion traces
sulfate (SO42-): ≤0.25%
anion traces
sulfate (SO42-): ≤0.2%
anion traces
sulfate (SO42-): ≤0.15%
anion traces
sulfate (SO42-): ≤0.25%
impurities
≤7% water (loss on drying)
impurities
≤11% moisture content
impurities
≤10% water
impurities
≤7% water
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Agarose
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)