Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 4 x 1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1580,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.24
UNSPSC Code:
41104923
Size:
96 wells
1580,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
size
96 wells
Application
The Filter Plate can be used with Sigma′s GenElute 96 Well Total RNA Purification Kit to remove cell debris and prevent the RNA Binding Plate from clogging. The Filter Plate is used to filter the lysate before applying the lysate to the RNA Binding Plate (GenElute 96 Well Total RNA Purification Kit).
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| size 96 wells | size - | size - | size 96 wells |
| Quality Level 100 | Quality Level 400 | Quality Level 400 | Quality Level - |
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| VM03-4X1EA | 04061837481680 |