MSNUPSD50
Multiscreen HTS Filter Plate, Plasmid
Plasmid Plate
Synonim(y):
Montage Plasmid Miniprep
About This Item
Kod UNSPSC:
41104923
eCl@ss:
32039006
NACRES:
NB.15
Polecane produkty
Materiały
polystyrene
Poziom jakości
sterylność
non-sterile
producent / nazwa handlowa
MultiScreen®
Parametry
50-250 μL sample volume (per well)
metody
DNA purification: suitable
rozmiar płytki
96 wells
wielkość porów
pore sizeproprietary
Warunki transportu
ambient
Zastosowanie
Research Category
Nucleic acid
Nucleic acid
Postać fizyczna
Color Code: Clear
Inne uwagi
Automation Compatible: Yes
Informacje prawne
MULTISCREEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany