Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 732,00 zł |
100 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2180,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41100000
Material:
polycarbonate body, polypropylene closure
732,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmaterial
polycarbonate body, polypropylene closure
description
Autoclavable
W × L × H
77 mm × 77 mm × 77 mm
application(s)
agriculture
General description
Unit is unbreakable and designed for prolonged use. Unique closure and drip ring makes this product ideal for plant tissue culture use.
Legal Information
Magenta is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| material polycarbonate body, polypropylene closure | material polycarbonate body, polypropylene closure | material - | material polypropylene |
| W × L × H 77 mm × 77 mm × 77 mm | W × L × H 77 mm × 77 mm × 97 mm | W × L × H - | W × L × H - |
| application(s) agriculture | application(s) agriculture | application(s) agriculture | application(s) agriculture |
| description Autoclavable | description Autoclavable | description - | description Autoclavable |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Magenta™ vessel
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?