Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 360,00 zł |
100 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1030,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
40161500
Material:
polypropylene
360,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmaterial
polypropylene
description
Autoclavable
W × L
77 mm (3 in.) × 77 mm (3 in.)
application(s)
agriculture
compatibility
closure fits either V8380 or V8505
Application
Magenta vessel has been used in microcosm construction and assembling. It is suitable for plant tissue culture, multiplication, transport, and pre-transplanting.
Features and Benefits
- Promotes quick seed germination and easier inoculation and transfer.
- High relative growing area and low incubation shelving cost.
- Designed for improved stacking and to save space during autoclaving, shipping & storage.
- Excellent plant protection - no breakage or leakage.
- Autoclavable and reusable, resulting in a low cost per plant.
- Reduces contamination and the resulting profit loss.
- Convenient to operate and minimum handling when used with MAGENTA 7-Way Tray.
- Lightweight.
Legal Information
Magenta is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| material polypropylene | material polycarbonate body, polypropylene closure | material polycarbonate body, polypropylene closure | material - |
| application(s) agriculture | application(s) agriculture | application(s) agriculture | application(s) agriculture |
| description Autoclavable | description Autoclavable | description Autoclavable | description - |
| W × L 77 mm (3 in.) × 77 mm (3 in.) | W × L - | W × L - | W × L - |
| compatibility closure fits either V8380 or V8505 | compatibility - | compatibility - | compatibility - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Magenta™ vessel
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?