This product can be solubilized in water at 50 mg/ml to form a turbid suspension. The solubility in PBS has not been evaluated but is expected to be similar to that of water.
Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 775,00 zł | |
| 100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4250,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12352200
775,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
storage temp.
−20°C
Application
Snake venom from Echis carinatus (Indian saw-scaled viper) which acts primarily on fibrinogen may be used as a source of anticoagulation factors and the prothrombin activator ecarin. It may also be used as an immunogen.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| application(s) metabolomics | application(s) - | application(s) - | application(s) - |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| V8250-10MG | 04061833276495 |
| V8250-100MG | 04061833276471 |
-
What is the solubility of this product in water and or PBS?