Przejdź do
V6879
[Lys8]-Vasopressin
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
Lysine vasopressin, Lyspressin
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
719,00 zł
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2630,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C46H65N13O12S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1056.22
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51111800
EC Number:
200-050-5
MDL number:
Form:
powder
Assay:
≥98% (HPLC)
Biological source:
synthetic (organic)
719,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
synthetic (organic)
Quality Level
sterility
non-sterile
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
solubility
0.1 M acetic acid: 20 mg/mL, clear, colorless
UniProt accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(O)=O.NCCCCC(NC(=O)C1CCCN1C(=O)C2CSSCC(N)C(=O)NC(Cc3ccc(O)cc3)C(=O)NC(Cc4ccccc4)C(=O)NC(CCC(N)=O)C(=O)NC(CC(N)=O)C(=O)N2)C(=O)NCC(N)=O
InChI
1S/C46H65N13O12S2.C2H4O2/c47-17-5-4-9-29(40(65)52-22-38(51)63)54-45(70)35-10-6-18-59(35)46(71)34-24-73-72-23-28(48)39(64)55-31(20-26-11-13-27(60)14-12-26)43(68)56-32(19-25-7-2-1-3-8-25)42(67)53-30(15-16-36(49)61)41(66)57-33(21-37(50)62)44(69)58-34;1-2(3)4/h1-3,7-8,11-14,28-35,60H,4-6,9-10,15-24,47-48H2,(H2,49,61)(H2,50,62)(H2,51,63)(H,52,65)(H,53,67)(H,54,70)(H,55,64)(H,56,68)(H,57,66)(H,58,69);1H3,(H,3,4)
InChI key
NKWAIKZITYLOMT-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... AVP(551)
Application
[Lys8]-Vasopressin was used as a test compound in quantitative analysis of peptides and proteins by using on-line capillary isoelectric focusing-mass spectrometry.[1]The product was used for studying the coupling of a polymer-based microchip electrophoresis to MALDI-TOF MS by using rotating ball interface.[2]
Biochem/physiol Actions
Predominant form of vasopressin present in pigs and marsupials. It has lower vasopressor and antidiuretic activity than Arg8-vasopressin.
[Lys8]-Vasopressin also refers as Lysine vasopressin or Lyspressin is the predominant form of vasopressin present in pigs and marsupials. It antagonizes the amnesia in rats.[3] Lyspressin can also induce resistance to extinction of active avoidance behaviour.[4]
Preparation Note
2 mg of [Lys8]-Vasopressin dissolves in 0.1 mL, 0.1M HOAc to yield a clear, colorless solution.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
V0377V2013A1075
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
≥95%
assay
≥90% (HPLC)
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
form
powder
form
liquid
form
powder
form
powder
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
-
UniProt accession no.
P01185
UniProt accession no.
P01185
UniProt accession no.
-
UniProt accession no.
P05067
solubility
0.1 M acetic acid: 20 mg/mL, clear, colorless
solubility
-
solubility
50% acetic acid: soluble 1 mg/mL, clear, colorless
solubility
1% acetic acid: 1 mg/mL, saline: insoluble
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Product Information Sheet
M Radicioni et al.
Journal of perinatology : official journal of the California Perinatal Association, 32(11), 893-895 (2012-11-07)
Experience with terlipressin (TP) in the neonatal field is scarce. We describe the effects of TP on pulmonary circulation, studied with echocardiography, in an asphyxiated septic cooled infant with pulmonary hypertension (PH) who developed catecholamine-resistant hypotension and exacerbation of PH
Gin-Ho Lo et al.
Journal of gastroenterology and hepatology, 28(4), 684-689 (2013-01-03)
Endoscopic therapy combined with vasoconstrictor was generally recommended to treat acute variceal bleeding. However, up to 30% of patients may still encounter treatment failure. This trial was to evaluate the efficacy of combination with endoscopic variceal ligation (EVL) and proton
Ornella Piazza et al.
Clinical transplantation, 26(6), E571-E575 (2012-11-06)
Metabolic management of brain-death organ donors includes correction of the hormonal perturbations that occur after cerebral death and impair circulatory function. Vasopressin is a hormone secreted by the posterior pituitary gland, which contributes to maintain systemic blood pressure by regulating
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
V6879-5MG04061832821597
V6879-1MG04061826285398