Przejdź do
V4890
Vindesine sulfate salt hydrate
≥95% (HPLC)
Synonim(y):
3-(Aminocarbonyl)-O4-deacetyl-3-de(methoxycarbonyl)vincaleukoblastine sulfate salt hydrate, Desacetylvinblastine amide sulfate salt hydrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
534,00 zł
453,90 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2080,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C43H55N5O7 · H2SO4 · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
852.00 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
Quality level:
453,90 zł
Cena katalogowa534,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
color
off-white to light yellow
solubility
deionized water: ≥50 mg/mL
originator
Eli Lilly
storage temp.
−20°C
SMILES string
O.OS(O)(=O)=O.CC[C@]1(O)C[C@H]2CN(CCc3c([nH]c4ccccc34)[C@@](C2)(C(=O)OC)c5cc6c(cc5OC)N(C)[C@H]7[C@](O)([C@H](O)[C@]8(CC)C=CC[N@H]9CC[C@]67[C@H]89)C(N)=O)C1
InChI
1S/C43H55N5O7.H2O4S.H2O/c1-6-39(52)21-25-22-42(38(51)55-5,33-27(13-17-47(23-25)24-39)26-11-8-9-12-30(26)45-33)29-19-28-31(20-32(29)54-4)46(3)35-41(28)15-18-48-16-10-14-40(7-2,34(41)48)36(49)43(35,53)37(44)50;1-5(2,3)4;/h8-12,14,19-20,25,34-36,45,49,52-53H,6-7,13,15-18,21-24H2,1-5H3,(H2,44,50);(H2,1,2,3,4);1H2/t25-,34+,35-,36-,39+,40-,41-,42+,43+;;/m1../s1
InChI key
TUDLKTILIBRXNU-RIHOAIHNSA-N
Biochem/physiol Actions
Microtubule inhibitor
Microtubule inhibitor. Vindesine binds to and stabilizes tubulin, thereby preventing tubulin polymerization, preventing mitosis, and arresting cells in metaphase.
Features and Benefits
This compound was developed by Eli Lilly. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
V1377H87591713004
form
powder
form
powder
form
powder
form
-
assay
≥95% (HPLC)
assay
96-102% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
solubility
deionized water: ≥50 mg/mL
solubility
-
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
-
originator
Eli Lilly
originator
-
originator
-
originator
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Haoyuan Zhang et al.
Internal medicine (Tokyo, Japan), 51(12), 1537-1542 (2012-06-26)
We report two cases of membranoproliferative glomerulonephritis, involved in Castleman's disease of hyaline vascular variant and mixed variant, respectively. The diagnoses were confirmed by cervical lymph node and renal biopsy. Both cases were sensitive to chemotherapy with cyclophosphamide, vindesine and
René-Olivier Casasnovas et al.
Blood, 118(1), 37-43 (2011-04-27)
The prognostic value of interim positron emission tomography (PET) interpreted according to visual criteria is a matter of debate in diffuse large B-cell lymphoma (DLBCL). Maximal standardized uptake value reduction (ΔSUVmax) may better predict outcome. To compare the prognostic value
N Ketterer et al.
Annals of oncology : official journal of the European Society for Medical Oncology, 24(4), 1032-1037 (2012-12-14)
The superiority of a chemotherapy with doxorubicin, cyclophosphamide, vindesine, bleomycin and prednisone (ACVBP) in comparison with cyclophosphamide, doxorubicin, vincristin and prednisone plus radiotherapy for young patients with localized diffuse large B-cell lymphoma (DLBCL) was previously demonstrated. We report the results
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
V4890-25MG04061833227022
V4890-5MG04061833227039