Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 vial | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3230,00 zł |
Informacje o tej pozycji
3230,00 zł
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
buffered aqueous solution
species reactivity
human, chicken, rat, mouse
technique(s)
western blot: 1:1,000 using chick embryo fibroblasts (CEFs) transfected with activated Src.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
phosphorylation (pTyr822)
Gene Information
human ... VCL(7414)
mouse ... Vcl(22330)
rat ... Vcl(305679)
General description
Immunogen
Application
Biochem/physiol Actions
Physical form
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| biological source rabbit | biological source rabbit | biological source mouse | biological source mouse |
| antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody | antibody form purified from hybridoma cell culture, purified immunoglobulin | antibody form ascites fluid |
| shipped in wet ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice |
| Gene Information human ... VCL(7414) | Gene Information human ... VCL(7414) | Gene Information human ... VCL(7414) | Gene Information human ... VCL(7414) |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| V4889-1VL | 04061826593585 |