Kluczowe dokumenty
SAB4200080
Anti-Vinculin Antibody
mouse monoclonal, V284
Synonim(y):
Anti-CMD1W, Anti-MVCL, Anti-VCL
Wybierz wielkość
2540,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
2540,00 zł
Polecane produkty
Nazwa produktu
Anti-Vinculin antibody, Mouse monoclonal, clone V284, purified from hybridoma cell culture
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified from hybridoma cell culture
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
V284, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~117 kDa
reaktywność gatunkowa
rabbit, chicken, human, rat, monkey, mouse, canine
stężenie
~1 mg/mL
metody
immunocytochemistry: 4-8 μg/mL using HeLa cells fixed with methanol:acetone
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 0.005-0.01 μg/mL using HeLa total cell extracts
izotyp
IgG1
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... VCL(7414)
mouse ... Vcl(22330)
rat ... Vcl(305679)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
- to probe blots in immunoblotting
- immunochemical staining
- immunoprecipitation
- immunocytochemistry
Działania biochem./fizjol.
Postać fizyczna
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
polecane
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Quantitative and qualitative western blotting to validate knockdown by esiRNA.