Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 0.2 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3570,00 zł 3034,50 zł |
Informacje o tej pozycji
3034,50 zł
Cena katalogowa3570,00 złZaoszczędź 15%biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
ascites fluid
antibody product type
primary antibodies
clone
FLT-11, monoclonal
mol wt
antigen 160-200 kDa
contains
15 mM sodium azide
species reactivity
human
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry (frozen sections): suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, indirect ELISA: suitable, western blot: 1:500 using VEGF Receptor-1 (Flt-1)/Fc Chimera human recombinant
isotype
IgG1
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... FLT1(2321)
General description
Immunogen
Application
Biochem/physiol Actions
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| Gene Information human ... FLT1(2321) | Gene Information human ... EGFR(1956) | Gene Information human ... EGFR(1956) | Gene Information mouse ... Kdr(16542) |
| species reactivity human | species reactivity pig, human, rat, mouse, canine | species reactivity human | species reactivity mouse |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse | biological source goat |
| clone FLT-11, monoclonal | clone 29.1, monoclonal | clone F4, monoclonal | clone polyclonal |
| antibody form ascites fluid | antibody form ascites fluid | antibody form ascites fluid | antibody form affinity isolated antibody |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Monoclonal Anti-Vascular Endothelial Growth Factor Receptor-1 antibody produced in mouse
— lub —
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Instructions
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| V4262-.2ML | 04061838079916 |