Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2570,00 zł 2184,50 zł |
Informacje o tej pozycji
2184,50 zł
Cena katalogowa2570,00 złZaoszczędź 15%biological source
goat
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
lyophilized powder
species reactivity
mouse
technique(s)
flow cytometry: 3-10 μg/mL (106 cells), immunohistochemistry: 5-15 μg/mL using cells and tissues, neutralization: suitable, western blot: 0.1-0.2 μg/mL
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
mouse ... Kdr(16542)
General description
Anti-Vascular Endothelial Growth Factor Receptor-2 recognizes mouse VEGF R2.
Immunogen
Application
Biochem/physiol Actions
Physical form
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| biological source goat | biological source goat | biological source mouse | biological source goat |
| antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody | antibody form ascites fluid | antibody form affinity isolated antibody |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| Gene Information mouse ... Kdr(16542) | Gene Information human ... ANGPT1(284) | Gene Information human ... FLT1(2321) | Gene Information mouse ... Vegfa(22339) |
| clone polyclonal | clone polyclonal | clone FLT-11, monoclonal | clone polyclonal |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Produkty
Cancer stem cell media, spheroid plates and cancer stem cell markers to culture and characterize CSC populations.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| V1014-100UG | 04061832717494 |